Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium iodide |
| Punto di fusione | 551.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White to Yellow |
| pH | 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 2.51 |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Argentometry) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium iodide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.