Learn More
Ammonium Iodide, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11412782 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11412782 500 g
11402782 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11412782 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215249690
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Identificatori chimici
CAS 12027-06-4
Formula molecolare H4IN
Molecular Weight (g/mol) 144.94
Numero MDL MFCD00011424
InChI Key UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC Name ammonium iodide
SMILES [NH4+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Iodide
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Peso formulazione 144.9
Grado Reagente ACS