Learn More
Ammonium Iodide, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15612170 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15612170 500 g 500g
15602170 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15612170 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 221937500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12027-06-4
Formula molecolare H4IN
Molecular Weight (g/mol) 144.94
Numero MDL MFCD00011424
InChI Key UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC Name ammonium iodide
SMILES [NH4+].[I-]
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium Iodide
Quantità 500 g
Formula lineare NH4I
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 144.94g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Residuo dopo la combustione ≤0.05%
Pressione del vapore 1mmHg (210.9°C)