Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium iodide |
| Punto di fusione | 551.0°C |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Residuo dopo la combustione | 0.05% max |
| Gravità specifica | 2.51 |
| Densità | 2.5100g/mL |
| Formula lineare | NH4I |
| Indice di Merck | 15,526 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium iodide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.