Learn More
Ammonium Iodide, puriss., Solstice
Codice prodotto. 15690660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
50kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15690660 6 x 1 kg pezzi 6
15660660 100 g 100g
15670660 1 kg 1kg
15680660 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15690660 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 031016X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12027-06-4
Formula molecolare H4IN
Molecular Weight (g/mol) 144.94
Numero MDL MFCD00011424
InChI Key UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
SMILES [NH4+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Iodide
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 6 x 1 kg
Formula lineare NH4I
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name azanium;iodide
Peso formulazione 144.94
Percent Purity ≥99%
Grado puriss.
Residuo dopo la combustione ≤0.1% (as SO4)
Pressione del vapore 1mmHg (210.9°C)