Learn More
Ammonium Iodide, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.0% (AT), Solstice
Codice prodotto. 15690920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15690920 100 g Glass Bottle 100g
15600930 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15690920 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 09874100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    250.28€ / 100g
    Risparmia 21.72€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.0% (AT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12027-06-4
Formula molecolare H4IN
Molecular Weight (g/mol) 144.94
Numero MDL MFCD00011424
InChI Key UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC Name azanium;iodide
SMILES [NH4+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Iodide
Colore White
pH 4.5 to 6.5 (at 20°C)
Quantità 100 g
Formula lineare NH4I
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water, 50mg/mL
Peso formulazione 144.94g/mol
Percent Purity ≥99.0% (AT)
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo la combustione ≤0.02% (as SO4)
Aspetto Crystals
Pressione del vapore 1mmHg (210.9°C)
Densità 2.510g/cu.cm