Learn More
Ammonium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30340352
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340352 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340352 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA634763100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Iodide
CAS 12027-06-4
Quantità 100 mg
Formula molecolare HI.H3N
InChI Formula InChI=1S/HI.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[I-]
IUPAC Name azanium;iodide
Molecular Weight (g/mol) 144.94
Peso formulazione 144.9388