Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 98%, extra pure
Codice prodotto. 15545056 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15545056 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15545056 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193250050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto di fusione 100.0°C
CAS 7783-85-9
pH 3 to 5
Quantità 5 kg
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Formula lineare (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Numero MDL MFCD00150530
Indice di Merck 15,518
Sinonimo Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Informazioni di solubilità Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Peso formulazione 392.14
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.