Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99%, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Punto di fusione | 100.0°C |
| Colore | Blue-Green |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
| Indice di Merck | 15, 518 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.