Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99%
Codice prodotto. 15423057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15423057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15423057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12473.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate is widely utilized in analytical chemistry for titration purposes since it is affected lesser by oxygen in the air than iron(II) sulpahte. It is employed to measure high doses of gamma rays by using Fricke's dosemeter. It is involved in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It is used in the medical field as an antianemic agent for treatment of iron deficiency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Notes
Air and light sensitive. Incompatible with strong acids and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto di fusione ∼100°C (decomposition)
CAS 7783-85-9
Quantità 500 g
Odore Odorless
Sensibilità Air and light sensitive
Densità 1.864
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Formula lineare (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Numero MDL MFCD00150530
Indice di Merck 14,521
Sinonimo Iron(II) ammonium sulfate; Ferrous ammonium sulfate
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Peso formulazione 392.13 (284.04 Anhydrous)
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..