Learn More
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10070010 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10070010 500 g 500g
10087291 250 g 250g
10111850 1 kg 1kg
10428590 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10070010 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/4880/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7783-85-9 | Molecular Formula: FeH20N2O14S2 | Molecular Weight: 392.13 g/mol
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-85-9
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Numero MDL MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name iron(3+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 100°C
Colore Green
pH 3,5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 392.14g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.