Learn More
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072819
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Punto di fusione 100°C
Colore Verde
pH 3,5
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Peso formulazione 392.14g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica