Learn More
Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate, puriss. p.a., Solstice
Codice prodotto. 15670890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15670890 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15670890 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 097201KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    74.98€ / 1kg
    Risparmia 11.02€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., Reagent ISO, Reagent European Pharmacopoeia,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
CAS 7783-85-9
Quantità 1 kg
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Formula lineare (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Numero MDL MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Peso formulazione 392.14g/mol
Percent Purity ≥99% (RT)
Grado puriss. p.a.