Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, Puriss. p.a.,Reag ISO, Reag Eur Pharmacopoeia, ≥99.0% (RT), Solstice
Codice prodotto. 16673944
Cambia vista
Click to view available options
50 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16673944 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16673944 Fornitore Fluka N. del fornitore 0972050KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00€
    3161.20€ / 50kg
    Risparmia 268.80€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto di fusione 100°C (Decomposes before melting)
CAS 7783-85-9
Colore Blue Green
CAS max % 1
pH 3 to 5
Quantità 50 kg
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Formula lineare (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Numero MDL MFCD00150530
Sinonimo Ammonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; MohrAmmonium ferrous sulfate hexahydrate; Ammonium iron(II) sulfate; Mohr's salts salt
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name iron(3+) diammonium hexahydrate disulfate
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Grado ACS
Densità 1.86 g/cm3 (20°C)