Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11398668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
11398668 1 g 1g
11308678 5 g 5g
11318678 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11398668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040751.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Ammonium iron(II) sulfate hydrate is widely utilized in analytical chemistry for titration purposes since it is affected lesser by oxygen in the air than iron(II) sulpahte. It is employed to measure high doses of gamma rays by using Fricke's dosemeter. It is involved in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It is used in the medical field as an antianemic agent for treatment of iron deficiency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-85-9
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Numero MDL MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Iron(II) ammonium sulfate; Ferrous ammonium sulfate
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Punto di fusione ∼100°C (decomposition)
Colore Blue-Green
Forma fisica Coarse Powder
Quantità 1 g
Odore Odorless
Sensibilità Air and light sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 1.864 g/mL
Formula lineare (NH4)2Fe(SO4)2·xH2O (x≈6)
Indice di Merck 14,521
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 284.04 (Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.