Learn More
Ammonium Iron(II) Sulfate Solution 0.025M, Standard Solution ready to use for volumetric analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Specifica
Specifica
| CAS | 7783-85-9 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2.5 L |
| Formula molecolare | FeH20N2O14S2 |
| Numero MDL | MFCD00150530 |
| InChI Key | MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC Name | λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 392.13 |
| Imballaggio | Amber glass bottle |