Learn More
Ammonium iron(III) citrate, 16.5 to 18.5% Fe
Codice prodotto. 10762505 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762505 250 g Flacone in plastica 250g
10104700 1 kg Flacone in plastica 1kg
10424395 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
11985061 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10762505 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211842500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7 | 265 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-57-5
Formula molecolare C6H11FeNO7
Molecular Weight (g/mol) 265
Numero MDL MFCD00013099
InChI Key FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC Name azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(III) citrate
Nota nome 16.5 to 18.5% Fe
Colore Brown to Brown-Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Indice di Merck 15, 4044
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 265
Percent Purity 16.5 to 18.5% (Fe)