Learn More
Ammonium iron(III) citrate, 20.5-22.5%, Specified reagent for general laboratory work, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 1185-57-5 |
| Colore | Brown |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | C6H8FeNO7 |
| Numero MDL | 13099 |
| InChI Key | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
| IUPAC Name | iron(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.98 |
| Vedi altri risultati |