Learn More
Ammonium Iron(Iii) Citrate, Solstice
Codice prodotto. 15610890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15610890 1 kg 1kg
15630890 50 g 50g
15620890 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15610890 Fornitore Fluka N. del fornitore 097131KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., 14.5-16% Fe basis (RT), powder, green
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-57-5
Formula molecolare C6H11FeNO7+3
Molecular Weight (g/mol) 264.999
InChI Key FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC Name azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Iron(Iii) Citrate
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Grado purum p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 14.5 to 16% Fe basis (RT)