Learn More
Ammonium Iron(III) Citrate, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15647870 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15647870 100 g Flacone in polietilene 100g
15657870 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15647870 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore F5879100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, powder
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-57-5
Formula molecolare C6H11FeNO7+3
Molecular Weight (g/mol) 264.999
InChI Key FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC Name azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(III) citrate
Colore Green
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula lineare C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Imballaggio Flacone in polietilene