Learn More
Ammonium Iron(III) Citrate, Reagent Grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiDescrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium iron(III) citrate |
| Colore | Green |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |