Learn More
Ammonium iron(III) oxalate hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
In photography, blueprints
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium iron(III) oxalate hydrate |
| Punto di fusione | (decomposition) |
| Quantità | 50 g |
| Numero UN | UN3288 |
| Sensibilità | Hygroscopic; Light sensitive |
| Indice di Merck | 14,517 |
| Informazioni di solubilità | Very soluble in water; Insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 374.02 (Anhydrous) |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium iron(III) oxalate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..