Learn More
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate, 98%, pure
Codice prodotto. 10812441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
50g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10812441 1 kg Glass bottle 1kg
10214591 50 g Glass bottle 50g
10301580 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10812441 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335100010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13268-42-3 | C6H18FeN3O15 | 428.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13268-42-3
Formula molecolare C6H18FeN3O15
Molecular Weight (g/mol) 428.06
Numero MDL MFCD00150137
InChI Key ARJSTCBPHIPXIJ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ammonium ferric oxalate
IUPAC Name triammonium hexaoxo-1,4,6,9,10,13-hexaoxa-5-ferraspiro[4.4⁵.4⁵]tridecane-5,5,5-tris(ylium) trihydrate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O=C1O[Fe+3]234(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2.O=C(O3)C(=O)O4
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Colore Green
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (NH4)3Fe(C2O4)3·3H2O
Indice di Merck 10,533
Peso formulazione 428.07
Percent Purity 98%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.