Learn More
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate, 98%
Descrizione
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate is used in the preparation of Langmuir-Blodgett magnetic thin films. It is also involved in the production of blueprint paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate is used in the preparation of Langmuir-Blodgett magnetic thin films. It is also involved in the production of blueprint paper.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Notes
Light sensitive and hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium iron(III) oxalate trihydrate |
| Quantità | 100 g |
| Sensibilità | Hygroscopic; Light sensitive |
| Densità | 1.78 |
| Numero UN | UN3288 |
| Indice di Merck | 14,517 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Peso formulazione | 428.07 (374.02 Anhydrous) |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..