Learn More
Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate, 99%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15662100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15662100 500 g Flacone in polietilene 500g
15652100 25 g Flacone in polietilene 25g
15642100 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15662100 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 221260500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-83-7
Formula molecolare FeH28NO20S2
Molecular Weight (g/mol) 482.176
Numero MDL MFCD00150004
InChI Key LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC Name azanium;iron(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate
Quantità 500 g
Formula lineare NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 482.19g/mol
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene