Learn More
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, 99%, ACS reagent
Codice prodotto. 10381591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10381591 25 g Flacone in plastica 25g
10341641 500 g Flacone in plastica 500g
10404325 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10381591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423690250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-83-7 | H4FeNO8S2·12H2O | 482.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-83-7
Formula molecolare H4FeNO8S2·12H2O
Molecular Weight (g/mol) 482.19
Numero MDL MFCD00150004
InChI Key LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC Name azanium;iron(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 230.0°C
Materiale o nome chimico Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 39.0°C to 41.0°C
Colore Violet
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.71
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 102% (Iodometry)
Densità 1.7100g/mL
Formula lineare (NH4)Fe(SO4)2·12H2O
Indice di Merck 15, 515
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1240g/L water (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 482.19
Percent Purity 99%
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (III) ammoniumsulfate dodecahydrate