Learn More
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10331054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10331054 50 g Flacone in plastica 50g
10791224 100 g Flacone in plastica 100g
10124740 500 g Flacone in plastica 500g
10584274 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10331054 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205880500
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7783-83-7 | H4FeNO8S2·12H2O | 482.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-83-7
Formula molecolare H4FeNO8S2·12H2O
Molecular Weight (g/mol) 482.19
Numero MDL MFCD00150004
InChI Key LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC Name azanium;iron(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 230.0°C
Materiale o nome chimico Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 39.0°C to 41.0°C
Nota nome p.a.
Colore Gray-Purple
Forma fisica Adhering Crystalline Powder or Crystals
Quantità 50 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.71
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Densità 1.7100g/mL
Formula lineare (NH4)Fe(SO4)2·12H2O
Indice di Merck 15, 515
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1240g/L water (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 482.19
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate