Learn More
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, ACS, 98.5-102.0%
Codice prodotto. 11328178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328178 500 g 500g
11318178 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328178 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039391.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482.176 g/mol
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate is used in dyeing and printing textiles, as analytical lab reagent. It is often employed as an analytical standard, and has been used in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It plays an important role for the inactivation of mycobacteriophage D29 bacteria which is vivale for viable mycobacterium smegmatis and m.tuberculosis. The crystalline ammonium ferrous sulfate has shown useful function as the high absorbed dose and low-temperature dosimeter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-83-7
Formula molecolare FeH28NO20S2
Molecular Weight (g/mol) 482.176
Numero MDL MFCD00150004
InChI Key LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC Name azanium;iron(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 39°C to 41°C
Nota nome For analysis ACS
Colore Purple
Forma fisica Broken Crystals
Quantità 500 g
Odore Odorless
Aspetto Pale purple broken crystals
Intervallo percentuale saggio 98.5-102.0%
Densità 1.71 g/cm3
Informazioni di solubilità Freely soluble in water and hydrochloric acid. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 482.18 (266.00 Anhydrous)
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.