Learn More
Ammonium Iron(III) Sulfate Dodecahydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10569180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10569180 500 g 500g
10151800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10569180 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/4760/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
H4FeNO8S2.12H2O, CAS Number-7783-83-7, 500g, 230 deg.C, Purple, 482.19g/mol, 39 deg.C, 150004, Plastic powder jar, 2.5, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-83-7
Formula molecolare FeH28NO20S2
Molecular Weight (g/mol) 482.18
Numero MDL 150004
InChI Key LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name iron(3+) ammonium dodecahydrate disulfate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 230°C
Punto di fusione 39°C
Colore Purple
pH 2.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 482.19g/mol