Learn More
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0%, crystalline, slightly violet, Solstice
Codice prodotto. 15633230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15633230 50 kg 50kg
15623230 500 g 500g
15613230 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15633230 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3111150KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0%, crystalline, slightly violet
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-83-7
Formula molecolare FeH28NO20S2
Molecular Weight (g/mol) 482.176
InChI Key LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC Name azanium;iron(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 39°C to 41°C (literature)
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0%, crystalline, slightly violet
Colore Violet
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 102.0%
Formula lineare Na4P2O7 · 10H2O
Numero MDL MFCD00149200
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità In accordance with water, 10g/dL
Peso formulazione 482.19
Percent Purity 99.0 to 102.0%
Grado ACS Reagent/Reagent ISO/Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 1.73 g/cm3