Learn More
Ammonium Iron(III) Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10559180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10559180 1 kg 1kg
10345310 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10559180 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/4720/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7783-83-7
Formula molecolare FeH28NO20S2
Molecular Weight (g/mol) 482.18
Numero MDL 150004
InChI Key LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name iron(3+) ammonium dodecahydrate disulfate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 230°C
Punto di fusione 39°C
Colore Purple
pH 2.5
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 482.19g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica