Learn More
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate, 98%
Descrizione
It is used as pharmaceutical intermediae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is used as pharmaceutical intermediae.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool place. Ensure proper ventilation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium magnesium phosphate hexahydrate |
| Quantità | 100 g |
| Densità | 1.711 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 245.41 (137.32 Anhydrous) |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium magnesium phosphate hexahydrate