Learn More
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate, 98%
Codice prodotto. 11478107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478107 500 g 500g
11468107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11478107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17497.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13478-16-5 | H16MgNO10P | 245.404 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as pharmaceutical intermediae.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool place. Ensure proper ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13478-16-5
Formula molecolare H16MgNO10P
Molecular Weight (g/mol) 245.404
Numero MDL MFCD00150461
InChI Key CKMXBZGNNVIXHC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo unii-aw3ejl1462, magnesium ammonium phosphate hexahydrate, acmc-20alsk, magnesium 2+ ion ammonium hexahydrate phosphate, magnesium 2+ ammonium hexahydrate phosphate, 7785-21-9 h3po4-ammonium-magnesium 1:1:1
PubChem CID 10220511
IUPAC Name azanium;magnesium;phosphate;hexahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Quantità 500 g
Densità 1.711
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 245.41 (137.32 Anhydrous)
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, ammonium magnesium salt