Learn More
Mettler Toledo™ DX Series ISE Half-Cell Membrane Kit: DX218-NH-4+
Codice prodotto. 10107161
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
2 to 9
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
10107161 2 to 9 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10107161 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51340012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    607.20€ / 1 sets
    Risparmia 107.80€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Includes
Membrane, electrolyte solution, an identification ring (ID ring) and an adapter sleeve which will fit any Mettler Toledo titration stand
For Ammonium ISE.
Mount the membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
  • Measuring ion: NH4+
  • Measuring Range: 1 to 4 x 10-7 mol/L
  • Temperature Range: 0° to 50°C
  • Optimal pH Range: 2 to 9
  • Type of Membrane: Polymer
  • Shaft Material: POM/PVC
  • Electrolyte for Reference Electrode: 2 mol/L MgSO4
  • ISA Solution: 0.5 mol/L MgSO4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ammonium Membrane Kit
Tipo di soluzione di riempimento 0.5 mol/L MgSO4 (ISA)
Da utilizzare con (applicazione) Ingold Ammonium ISE with 3 Membranes
Materiale Membrane: Polymer; Shaft: POM/PVC
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 50°C
Intervallo di pH 2 to 9
Intervallo di misura della concentrazione 1 to 4 x 10-7 mol/L