Learn More
Ammonium metavanadate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
50 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium Metavanadate |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | NH4VO3 |
Numero UN | 2859 |
Peso formulazione | 116.98g/mol |
Percent Purity | ≥99.5% |
Grado | puriss. p.a. |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Densità | 2.32g/cm3at 25°C |