Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Molybdate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Colore | Green-Yellow to White |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | White Poly Wide Mouth Bottle |
| Molecular Weight (g/mol) | 1235.86 g/mol |
| Percent Purity | 81.0 to 83.0% |
| Vedi altri risultati |