Learn More
Ammonium molybdate, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11309278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11309278 25 g 25g
11399268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11309278 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043206.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13106-76-8 | H8MoN2O4
It is used to prepare phosphomolybdates, to measure the amount of phophates, silicates, arsenates, lead in pigments, river water and sea water. It is also used as a negative stain in electron microscopy, in photogrphy, ceramics, paints. It is used in the production of molybdenum. It is used in the preparation of dehydrogenation and desulphurization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13106-76-8
Formula molecolare H8MoN2O4
Numero MDL MFCD00011596
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate
Colore White
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,acid and alkali,but insoluble in alcohol.
Peso formulazione 196.02
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium molybdate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diammonium molybdate