Learn More
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, ACS, 81-83% as MoO{3}
Codice prodotto. 11351878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351878 100 g 100g
11341878 50 g 50g
11321878 500 g 500g
11331878 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11351878 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011831.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, H24Mo7N6O24.4H2O, CAS Number-12054-85-2, Ammonium paramolybdate, 2kg, Powder, 81-83%, 2.498, 234-722-4, 1235.86 (1163.79 Anhydrous), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c | CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare H24Mo7N6O24·4H2O
Numero MDL MFCD00167059
Sinonimo Ammonium paramolybdate
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Colore Powder
Nota nome (para) tetrahydrate
Punto di fusione ∽190°C (decomposition)
Densità 2.498 g/cm3
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 81-83%
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Informazioni di solubilità Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Peso formulazione 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Grado ACS