Learn More
Ammonium Molybdate R2 solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium molybdate solution |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 12054-85-2, 7732-18-5 |
| Note sul grado di purezza | EUR Ph Ref: 1005703 |
| Formula molecolare | H6MoNO2 |
| Sinonimo | Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate |
| InChI Key | XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O |
| SMILES | [NH4+].O.[O--].[Mo] |
| IUPAC Name | ammonium hydrate molybdenum oxidandiide |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.00 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium molybdate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1005703. (RP 016)