Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, ACS Reagent, 81.0-83.0% MoO3O basis, Solstice
Codice prodotto. 16635933
Cambia vista
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16635933 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16635933 Fornitore Fluka N. del fornitore A730225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11390.00€
    10508.77€ / 25kg
    Risparmia 881.23€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Quantità 25 kg
Formula molecolare H6MoNO2
InChI Key XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
IUPAC Name ammonium hydrate molybdenum oxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 148.00