Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15657670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15657670 500 g 500g
15627670 100 g 100g
15637670 1 kg 1kg
15647670 2.5 kg 2.50kg
15667670 6 x 500 g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15657670 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore A7302500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    314.37€ / 500g
    Risparmia 26.63€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-05-2027
Aggiungi al carrello
ACS Reagent, 81.0-83.0% MoO3O basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Numero MDL MFCD00167059
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate tetrahydrate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Formula lineare (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 1235.86g/mol
Percent Purity 81.0 to 83.0%
Grado Reagente ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% (MoO3 basis)
Densità 2.498g/mL at 25°C