Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10468970 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10468970 250 g 250g
10010020 100 g 100g
10725901 500 g 500g
10191890 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10468970 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/5760/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
H24MO7N6O24.4H2O, CAS Number-12054-85-2, 500g, White, 1235.86g/mol, 190 deg.C, 167059, Plastic powder jar, 5.0 to 5.5, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare H6MoNO2
Molecular Weight (g/mol) 148.00
Numero MDL 167059
InChI Key XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
IUPAC Name ammonium hydrate molybdenum oxidandiide
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
Specifica
Punto di fusione 190°C
Colore White
pH 5.0 to 5.5
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 1235.86g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.