Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
68.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
50.78 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
68.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
50.78 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
68.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Descrizione
H24MO7N6O24.4H2O, CAS Number-12054-85-2, 500g, White, 1235.86g/mol, 190 deg.C, 167059, Plastic powder jar, 5.0 to 5.5, Solid
Specifica
Punto di fusione | 190°C |
Colore | White |
pH | 5.0 to 5.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 100 g |
Peso formulazione | 1235.86g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.