Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, For ACS analysis, 81 to 83% MoO3, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11432782 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432782 500 g -
11422782 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432782 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215249790
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare (NH4)6 Mo7O24·4H2O
Sinonimo Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate tetrahydrate
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 81 to 83% MoO3
Densità 2.87g/mL
Peso formulazione 1235.86
Grado ACS