Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, Honeywell
Codice prodotto. 15635510 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15635510
Marca: Honeywell Research Chemicals 43134650G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Numero MDL MFCD00167059
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate tetrahydrate
Quantità 50 g
Formula lineare (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 1235.86g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% MoO3 basis, 99.98% (trace metals basis)
Densità 2.498g/mL at 25°C