Learn More
Ammonium Molybdate, Tetrahydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11442782 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11442782 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11442782 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215249791
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Ammonium Molybdate, Tetrahydrate, MP Biomedicals is an analgesic.
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Molybdate Tetrahydrate
CAS 12054-85-2
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula molecolare (NH4)6Mo7O24.4H2O
Sinonimo Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Informazioni di solubilità Soluble in water (1g/mL).
Peso formulazione 1235.86
Grado ACS