Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15640930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15640930 500 g 500g
15610930 100 g 100g
15620930 1 kg 1kg
15630930 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15640930 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 09880500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    141.77€ / 500g
    Risparmia 221.23€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Numero MDL MFCD00167059
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Molybdate Tetrahydrate
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 1235.86g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.498g/mL at 25°C
Titolo del prodotto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.