Learn More
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, 99+%, for analysis, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 205850025
Dettagli aggiuntivi : CAS : 12054-85-2 Peso : 2.55000kg
Quantità 2.5kg
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 11944331
  • 650.00€ / 2.50kg
Spedizione stimata
26-04-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Oxidation reagent for analysis
Specifica
Identificatori chimici
12054-85-2
H24Mo7N6O24·4H2O
1235.86
Specifica
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
99% min
(NH4)6Mo7O24·4H2O
Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
1235.86
99+%
10ppm max
2.4900g/mL
Plastic bottle
Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
100ppm max.
190.0°C
12054-85-2
H24Mo7N6O24·4H2O
15,53
1235.86
Crystalline Powder
Analysis
10ppm max.
10ppm max.
5ppm max.
2.49
White
2.5kg
Videos
SDS Documenti