Learn More
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, 99+%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate |
| Punto di fusione | 190.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 2.49 |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min |
| Densità | 2.4900g/mL |
| Formula lineare | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate