Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate |
| Punto di fusione | 190°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 2.49 |
| Informazioni di decomposizione | >150°C |
| Densità | 2.4900g/mL |
| Formula lineare | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium heptamolybdate